Läs mer
OHAUS™ Provrörsställ av skum
Produktkod. p-7159000 Handla allt Ohaus Produkter
Håller:
10 mm rör
12 mm rör
13 mm rör
15 x 50 ml rör
16 mm rör
25 mm rör
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15702659
Brand: OHAUS™ 30400238
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Provrörsställ av skum utformat för att säkert hålla rören på plats.
  • Tillverkad av skum
  • För användning med rör av olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 10 mm rör
Rörstorlek 10 mm
Produkttyp Provrörsställ
Material Skumma
Mått (L x B) 140 x 241 mm
Färg Grå
Beskrivning 10 mm rörställ, grå
Antal positioner 50