Läs mer
Cole-Parmer™ Kort glasborste med skumspets
Produktkod. 15798619 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (engelska):
13 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
15798619 13 tum Varje
1 options
Produktkod. 15798619 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 8455214
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skumtippad kort glasborste - Utmärkt för alla flaskor med bred mun, kultur, volymetrisk graderad, filtrering och många andra typer av långa flaskor, kannor och cylindrar. Borstar är tuffa, men inte slipande och tål maskindisk. Det fungerar lika bra på både plast- och glasflaskor. Använd med varmt vatten. Inga tvättmedel behövs.
  • Ergonomiskt utformade breda, platta handtag - gör det enkelt att rotera borsten
  • Borst av polypropen och skum, tråd och plasthandtag
  • Icke-slipande
  • Inga tvättmedel behövs
  • Tål diskmaskin
Specifikationer
Handtagsmaterial Tråd, plast
För användning med (applikation) Rengöring av glas- och plastflaskor, odlingskolvar, mätkolvar, filterkolvar etc., kannor och cylindrar
Längd (engelska) 13 tum
Längd (engelska) Handtag 13 tum
Bredd (engelska) Borst 2 tum