Läs mer
Gibco™ FoamAway™ Bestrålat AOF (fri från animaliskt ursprung) Antiskummedel
Handla allt Gibco ProdukterBeskrivning
FoamAway™ Irradiated AOF är ett skumdämpande medel som är färdigt att använda, designat för att erbjuda hög prestanda och bekvämlighet vid bekämpning av skum i ditt cellodlingssystem. Den är förspädd, försteriliserad och förpackad för att anslutas direkt till din bioreaktor utan ytterligare bearbetning.
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. Skaka väl före användning. Filtrera inte. |
| Typ av kultur | Suspensionscellodling |
| För användning med (applikation) | Cellkultur |
| Produktlinje | Gibco |
| Produkttyp | Antiskummedel |
| Fenol röd indikator | Inget fenolrött |
| Kvantitet | 0,5 L i en 1 L påse |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Sterilitet | Gamma Irradiated |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.