Läs mer
Gibco™ FoamAway™ Bestrålat AOF (fri från animaliskt ursprung) Antiskummedel
Produktkod. p-7075909
Kvantitet:
0,5 L i en 1 L påse
2.5 L in a 5 L Bag
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10478853
Brand: Gibco™ A1036902
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
FoamAway™ Bestrålat AOF (fri från animaliskt ursprung) Antiskummedel
FoamAway™ Irradiated AOF är ett skumdämpande medel som är färdigt att använda, designat för att erbjuda hög prestanda och bekvämlighet vid bekämpning av skum i ditt cellodlingssystem. Den är förspädd, försteriliserad och förpackad för att anslutas direkt till din bioreaktor utan ytterligare bearbetning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur. Skaka väl före användning. Filtrera inte.
Typ av kultur Suspensionscellodling
För användning med (applikation) Cellkultur
Produktlinje Gibco
Produkttyp Antiskummedel
Fenol röd indikator Inget fenolrött
Kvantitet 0,5 L i en 1 L påse
Frakt skick Rumstemperatur
Sterilitet Gamma Irradiated
Volym (metrisk) 500 ml
Form Vätska
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.