Läs mer
Foamtec MiraWIPE™ Wipers
Mått (L x B):
9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsmängd:
150 torkdukar/påse
25 torkdukar/påse
Kanter:
Extra bred förseglad
Certifikat och efterlevnad:
ISO klass 4
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1200
Beskrivning
MiraWIPE™ wipers feature a non-symmetrical micro fiber structure allows them to scrub microbial biofilms and sporicidal residues.
- Made of continuous filament micro denier, super soft polyester/nylon textile
- High absorbency and contamination pickup
- Abrasion resistant, no-run, no-stretch fabric to minimize In-Use Particles from the face of the wiper
- Available in configurations to meet Class 1-1000 applications
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cleanroom Wipe |
| Längd (engelska) | 9 in. |
| Längd (metrisk) | 22.86 cm |
| Bredd (engelska) | 9 in. |
| Bredd (metrisk) | 22.86 cm |
| Material | Polyester |
| Certifikat och efterlevnad | ISO klass 4 |
| Kanter | Extra bred förseglad |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm) |
| För användning med (applikation) | Cleanroom |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.