Läs mer
Velp Scientifica™ FOC 120E Connect kyld inkubator
Produktkod. 16875233 Handla allt Velp Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Produktkod. Spänning
16875233 230 V
1 options
Produktkod. 16875233 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F10300540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20880.00 SEK
    18946.41 SEK / Paket med 1
    Save 1933.59 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kyltermostat på 120 L som garanterar utmärkt anslutning och hög prestanda vid temperaturkontroll med Auto-Tuning System.
Thermo Reglering och stabilitet
  • Auto-Tuning termoregleringssystem säkerställer optimal termisk homogenitet och stabilitet (± 0,5 °C)
  • Valbar inkubationstemperatur och arbetsintervall från 3 °C till 50 °C
  • Jämn temperatur tack vare VELP ventilationsteknik
  • Miljövänligt kylsystem.
  • Låga driftskostnader
Pålitlig och lätt att kontrollera
  • Intuitivt digitalt gränssnitt, med tre tangenter för enkel installation av instrumentet
  • Accepterar upp till 2 VELP respirometersystem (2 BOD Sensor System 6 eller 1 BOD Sensor System 10)
  • Interna uttag för att driva enheter
  • Ständig övervakning enl GLP (God laboratoriesed)
  • Justerbar inspelningstid (vid anslutning till VELP Ermes och TempSoft™ )
  • Frivillig TempSoft™ innehåller höga/låga larmtrösklar
  • Snabb och enkel kalibrering
  • Total volym på 120 L
Övervaka med Velp Ermes
  • Minska dagliga manuella uppgifter och repetitiva operationer med realtidskontroll av FOC Connect var som helst
  • Dataloggning och insikter om instrumentet är tillgängliga för att förbättra produktiviteten och reproducerbarheten
  • Omedelbara meddelanden och varningar gör det möjligt för användare att alltid informeras om status för sin analys
  • Dra nytta av mjukvaruuppdateringar och omedelbar ad hoc-hjälp, utan behov av specialiserade tekniker
Kontroll genom TEMPSoft™ Programvara
  • Styr upp till 10 FOC Connect samtidigt
  • Ställ in arbetsramper (olika tider och temperaturer) och önskat börvärde
  • Övervaka den interna temperaturen med en dedikerad graf
  • Exportera data till flera format
  • Lagra testdata i enlighet med GLP (Good Laboratory Practice)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Hylla 10 kg
Certifikat och efterlevnad EG-försäkran om överensstämmelse
Färg Vitt
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 109 L
Kammarmaterial Plast
Belysning Ingen belysning
Antal hyllor 3
Syrekontroll Ingen
Pluggtyp EU, Storbritannien Valfritt
Temperaturområde (metriskt) 3 °C till 50 °C
Visa Digital, 3-siffrig
Rammaterial Metall
Antal dörrar 1
Steriliseringsindikator Nej
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C
Temperaturupplösning ±0,5 °C
Temperaturkänslighet ±0,5 °C
Garanti 25 månader
Mått (D x B x H) Inredning 550 x 540 x 912 mm
Höjd (engelska) 36 tum.
Höjd (metrisk) 912 mm
Höjd (metrisk) interiör 760 mm
Djup (engelska) 21,7 tum
Djup (metriskt) 550 mm
Djup (metrisk) interiör 330 mm
Vikt (engelska) 79.4 lb.
Vikt (metrisk) 36 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz