Läs mer
Velp Scientifica™ FOC 120I Connect kyld inkubator
Produktkod. 16895233 Handla allt Velp Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Produktkod. Spänning
16895233 230 V
1 options
Produktkod. 16895233 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F10400541
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23400.00 SEK
    21233.69 SEK / Paket med 1
    Save 2166.31 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kyltermostat på 120 L som säkerställer utmärkt anslutning och konstant temperatur tack vare den genomskinliga luckan och den innovativa Auto-Tuning.
Thermo Reglering och stabilitet
  • Auto-Tuning termoregleringssystem säkerställer optimal termisk homogenitet och stabilitet (± °0,5 C) Valbar inkubationstemperatur och arbetsområde från °3 C till 50 °CEnhetlig temperatur tack vare VELP ventilationsteknik Miljövänligt kylsystemLåga driftskostnader
Pålitlig och lätt att kontrollera
  • Intuitivt digitalt gränssnitt, med tre tangenter för enkel installation av instrumentet.
  • Accepterar upp till 2 VELP respirometersystem (2 BOD Sensor System 6 eller 1 BOD Sensor System 10)
  • Interna uttag för att driva enheter
  • Ständig övervakning enl GLP (God laboratoriesed)
  • Justerbar inspelningstid (vid anslutning till VELP Ermes och TempSoft™ )
  • Frivillig TempSoft™ innehåller höga/låga larmtrösklar
  • Snabb och enkel kalibrering
  • Total volym på 120 L
Övervaka med Velp Ermes
  • Minska dagliga manuella uppgifter och repetitiva operationer med realtidskontroll av FOC Connect var som helst
  • Dataloggning och insikter om instrumentet är tillgängliga för att förbättra produktiviteten och reproducerbarheten
  • Omedelbara meddelanden och varningar gör det möjligt för användare att alltid informeras om status för sin analys
  • Dra nytta av mjukvaruuppdateringar och omedelbar ad hoc-hjälp, utan behov av specialiserade tekniker
Kontroll genom TEMPSoft™ Programvara
  • Styr upp till 10 FOC Connect samtidigt
  • Ställ in arbetsramper (olika tider och temperaturer) och önskat börvärde
  • Övervaka den interna temperaturen med en dedikerad graf
  • Exportera data till flera format
  • Lagra testdata i enlighet med GLP (God laboratoriesed)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Hylla 10 kg
Certifikat och efterlevnad EG-försäkran om överensstämmelse
Färg Vitt
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 109 L
Kammarmaterial Plast
Belysning Ingen belysning
Antal hyllor 3
Syrekontroll Ingen
Pluggtyp EU, Storbritannien Valfritt
Temperaturområde (metriskt) 3 °C till 50 °C
Visa Digital, 3-siffrig
Dörr stil Transparent (inre)
Rammaterial Metall
Antal dörrar 2
Steriliseringsindikator Nej
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C
Temperaturupplösning ±0,5 °C
Temperaturkänslighet ±0,5 °C
Garanti 25 månader
Mått (D x B x H) Inredning 550 x 540 x 912 mm
Höjd (engelska) 36 tum.
Höjd (metrisk) 912 mm
Höjd (metrisk) interiör 760 mm
Djup (engelska) 21,7 tum
Djup (metriskt) 550 mm
Djup (metrisk) interiör 330 mm
Vikt (engelska) 79.4 lb.
Vikt (metrisk) 36 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz