Läs mer
Velp Scientifica™ FOC 200IL Connect upplyst kyld inkubator
Produktkod. 16815243 Handla allt Velp Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Produktkod. Spänning
16815243 230 V
1 options
Produktkod. 16815243 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F10400544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39509.19 SEK
    37890.59 SEK / Paket med 1
    Save 1618.60 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kyltermostat på 200 L som säkerställer utmärkt anslutning, homogena ljusförhållanden och konstant temperatur tack vare den genomskinliga luckan och den innovativa Auto-Tuning.
Thermo Reglering och stabilitet
  • Auto-Tuning termoregleringssystem säkerställer optimal termisk homogenitet och stabilitet (± 0,5 °C)
  • Valbar inkubationstemperatur och arbetsintervall från 3 °C till 50 °C
  • Jämn temperatur tack vare VELP ventilationsteknik
  • Miljövänligt kylsystem.
  • Låga driftskostnader
Pålitlig och lätt att kontrollera
  • Utrustad med 2 upplysta hyllor (30 000 lux/hylla) vardera med sex led-stavar monterade horisontellt under hyllan
  • Intuitivt digitalt gränssnitt, med tre tangenter för enkel installation av instrumentet
  • Accepterar upp till 4 VELP respirometersystem (4 BOD Sensor System 6, eller 1 BOD Sensor System 10)
  • Interna uttag för att driva enheter
  • Ständig övervakning enl GLP (God laboratoriesed)
  • Justerbar inspelningstid (vid anslutning till VELP Ermes och TempSoft™ )
  • Frivillig TempSoft™ innehåller höga/låga larmtrösklar
  • Snabb och enkel kalibrering
  • Total volym på 200 L
Övervaka med Velp Ermes
  • Minska dagliga manuella uppgifter och repetitiva operationer med realtidskontroll av FOC Connect var som helst
  • Dataloggning och insikter om instrumentet är tillgängliga för att förbättra produktiviteten och reproducerbarheten
  • Omedelbara meddelanden och varningar gör det möjligt för användare att alltid informeras om status för sin analys
  • Dra nytta av mjukvaruuppdateringar och omedelbar ad hoc-hjälp, utan behov av specialiserade tekniker
Kontroll genom TEMPSoft™ Programvara
  • Styr upp till 10 FOC Connect samtidigt
  • Ställ in arbetsramper (olika tider och temperaturer) och önskat börvärde
  • Övervaka den interna temperaturen med en dedikerad graf
  • Exportera data till flera format
  • Lagra testdata i enlighet med GLP (Good Laboratory Practice)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Hylla 10 kg
Certifikat och efterlevnad EG-försäkran om överensstämmelse
Färg Vitt
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 169 L
Kammarmaterial Plast
Belysning Valfri LED
Antal hyllor 3 (2 upplysta)
Syrekontroll Ingen
Pluggtyp EU, Storbritannien Valfritt
Temperaturområde (metriskt) 3 °C till 50 °C
Visa Digital, 3-siffrig
Dörr stil Transparent (inre)
För användning med (applikation) Bakteriekulturer, uppfödning av växter/insekter/smådjur, odling, fermenteringsstudier, växttillväxt och frönsgroning
Rammaterial Metall
Antal dörrar 2
Steriliseringsindikator Nej
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C
Temperaturupplösning ±0,5 °C
Temperaturkänslighet ±0,5 °C
Garanti 25 månader
Mått (D x B x H) Inredning 550 x 540 x 1300 mm
Höjd (engelska) 51,2 tum
Höjd (metrisk) 1300 mm
Höjd (metrisk) interiör 1070 mm
Djup (engelska) 21,7 tum
Djup (metriskt) 550 mm
Djup (metrisk) interiör 330 mm
Vikt (engelska) 110.2 lb.
Vikt (metrisk) 50 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz