Läs mer
Fisherbrand™ Fokuserbart mikrometer okular
Förstoringskraft:
10X
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mikroskopokular, 20 mm
- med tvärlinjeskala 0 till 14 mm; 0,1 mm
- För STEDDY-T trinokulärt stereomikroskop FB69056
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fokuserbart mikrometer okular |
| Synfält | 20 mm |
| Förstoringskraft | 10X |
| Kvantitet | 1 st |