Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Focusing Lens
Produktkod. 15783022 Handla allt Schott Produkter
Change view
:
Diameter (Metric): 8 to 9mm
Produktkod.
15783022 Diameter (Metric): 8 to 9mm
1 options
Produktkod. 15783022 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 158215
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For use with flexible light guides with 8mm or 9mm diameter.
  • Focusing lens for flexible and flex and stay fiber optcs lightguides.
  • Light intensity at the spot center can be increased by factor 3.
  • For use with lightgiudes with a diameter of 8 to 9mm.
Specifikationer
Typ Focusing Lens
Diameter (metrisk) 8 to 9 mm
För användning med (applikation) Stereo Microscopy Illumination
För användning med (utrustning) Flexible Light Guides