Läs mer
Keystone Cleanroom Products Renrumsansiktsmasker, gammabestrålade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17715299 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Fästtyp:
Pannband
Slipsar
Öronöglor
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fästtyp Färg unitSize
17715299 Slipsar Klart Paket med 500
17725299 Pannband Blått Paket med 500
17735299 Pannband Klart Paket med 500
17745299 Öronöglor Klart Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17715299 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer S1461AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20700.00 SEK
    16048.06 SEK / Paket med 500
    Save 4651.94 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gamma-bestrålade ansiktsmasker för renrum eliminerar skyddsglasögon från imma och maskglidning. Finns med knytband, pannband eller öronbygelfäste.
  • Sterila ansiktsmasker för renrum
  • Intyg om bestrålning och överensstämmelse med varje försändelse
  • Fästtyper: Öronöglor, slipsar eller pannband
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Klart
Fästtyp Slipsar
Material SMS
Storlek Betydande
Sterilitet Sterila
Mått (L x B) 7 x 4 tum.
Stil Plisserad
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 18 cm
Modell S-1461
Förpackningsmängd 500:-/Följe
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10 cm