Läs mer
Keystone Cleanroom Products Renrumsansiktsmasker, gammabestrålade
Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Click to view available options
Fästtyp:
Pannband
Slipsar
Öronöglor
Färg:
Blått
Klart
Unit Size:
Paket med 500
Description
- Sterila ansiktsmasker för renrum
- Intyg om bestrålning och överensstämmelse med varje försändelse
- Fästtyper: Öronöglor, slipsar eller pannband
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Blått |
| Fästtyp | Pannband |
| Material | SMS |
| Storlek | Betydande |
| Sterilitet | Sterila |
| Mått (L x B) | 7 x 4 tum. |
| Stil | Plisserad |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Show More |