Läs mer
Keystone Cleanroom Products Renrumsansiktsmasker, gammabestrålade
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Fästtyp:
Pannband
Slipsar
Öronöglor
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Sterila ansiktsmasker för renrum
- Intyg om bestrålning och överensstämmelse med varje försändelse
- Fästtyper: Öronöglor, slipsar eller pannband
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Klart |
| Fästtyp | Pannband |
| Material | SMS |
| Storlek | Betydande |
| Sterilitet | Sterila |
| Mått (L x B) | 7 x 4 tum. |
| Stil | Plisserad |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |