Läs mer
Keystone Cleanroom Products Renrumsansiktsmasker, gammabestrålade
BIOPHARMA
Produktkod. 17745299 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Fästtyp:
Pannband
Slipsar
Öronöglor
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fästtyp Färg Förpackningsstorlek
17745299 Öronöglor Klart Paket med 500
17715299 Slipsar Klart Paket med 500
17725299 Pannband Blått Paket med 500
17735299 Pannband Klart Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17745299 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer S1461ELAD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23880.00 SEK
    18517.03 SEK / Paket med 500
    Save 5362.97 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 28-05-2027
Gamma-bestrålade ansiktsmasker för renrum eliminerar skyddsglasögon från imma och maskglidning. Finns med knytband, pannband eller öronbygelfäste.
  • Sterila ansiktsmasker för renrum
  • Intyg om bestrålning och överensstämmelse med varje försändelse
  • Fästtyper: Öronöglor, slipsar eller pannband
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Klart
Fästtyp Öronöglor
Material SMS
Storlek Betydande
Sterilitet Sterila
Mått (L x B) 7 x 4 tum.
Stil Plisserad
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 18 cm
Modell S-1461
Förpackningsmängd 500:-/Följe
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10 cm