Läs mer
Keystone Cleanroom Products Renrumsansiktsmasker, gammabestrålade med Tyvek™ Sidoförlängning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17755299 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Fästtyp:
Pannband
Slipsar
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fästtyp Färg unitSize
17755299 Pannband Blått Paket med 500
17765299 Pannband Klart Paket med 500
17775299 Slipsar Blått Paket med 500
17785299 Slipsar Klart Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17755299 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer S1461XLDEL2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34490.00 SEK
    26746.62 SEK / Paket med 500
    Save 7743.38 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila renrumsansiktsmasker har en tyvek sidoförlängning för extra skydd. Finns med knytband eller dubbel elastisk pannband.
  • Sterila ansiktsmasker för renrum
  • Intyg om bestrålning och överensstämmelse med varje försändelse
  • Tyvek™ sidoförlängningar tillåter maskexpansion för att öka täckningen och förhindra oönskad exponering av ansiktshud
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Blått
Fästtyp Pannband
Material SMS
Storlek X-large
Sterilitet Sterila
Mått (L x B) 12,25 x 4 tum.
Stil Plisserad
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Disponibel Engångsbruk
Inkluderar Sidoförlängning
Latexfri Ja
Längd (engelska) 12 tum
Längd (metrisk) 31 cm
Modell S-1461
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10 cm