Läs mer
Keystone Cleanroom Products Renrumsansiktsmasker, gammabestrålade med Tyvek™ Sidoförlängning
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7239942 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Fästtyp:
Pannband
Slipsar
Färg:
Blått
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 17755299
Brand: Keystone Cleanroom Products S1461XLDEL2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila renrumsansiktsmasker har en tyvek sidoförlängning för extra skydd. Finns med knytband eller dubbel elastisk pannband.
  • Sterila ansiktsmasker för renrum
  • Intyg om bestrålning och överensstämmelse med varje försändelse
  • Tyvek™ sidoförlängningar tillåter maskexpansion för att öka täckningen och förhindra oönskad exponering av ansiktshud
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Blått
Fästtyp Pannband
Material SMS
Storlek X-large
Sterilitet Sterila
Mått (L x B) 12,25 x 4 tum.
Stil Plisserad
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Disponibel Engångsbruk
Inkluderar Sidoförlängning
Latexfri Ja
Längd (engelska) 12 tum
Längd (metrisk) 31 cm
Modell S-1461
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 10 cm