Läs mer
Folcisteine, MedChemExpress
Produktkod. 16451606
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16451606 500 mg
1 options
Produktkod. 16451606 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112107
MedChemExpress Folcisteine is a plant growth regulator.
Folcisteine is a plant growth regulator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Folcisteine
Fysisk form Solid
CAS 5025-82-1
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H9NO3S
Synonym 3-Acetylthiazolidine-4-carboxylic acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 160 mg/mL (913.19 mM)
LEDER O=C(C1N(C(C)=O)CSC1)O
Molekylvikt (g/mol) 175.21
Formel vikt 175.21
Procent renhet 98.03%