Läs mer
Folcysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Folcysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N7O6.C6H9NO3S/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28;1-4(8)7-3-11-2-5(7)6(9)10/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30);5H,2-3H2,1H3,(H,9,10) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 616.17 |
| Frakt skick | Room Temperature |