Läs mer
uvex Vikbar platt mask silv-Air Premium 5100+ FFP1
Produktkod. 17502975 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Regelbunden
Produktkod. Storlek
17502975 Regelbunden
1 options
Produktkod. 17502975 Leverantör uvex Leverantörsnummer 8765101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.00 SEK
    823.60 SEK / Paket med 30
    Save 13.40 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 30-09-2026
Silv-Air premium+ produktlinjen består av klassiska hopfällbara andningsskydd som anpassar sig till olika ansiktsformer som passar perfekt till större ansiktsformer. Pannbandet och den integrerade tätningsläppen i alla skyddsklasser gör att maskerna är lätta att sätta på korrekt och gör dem bekväma att bära, även under längre perioder.
Allmänna funktioner
  • Individuellt förpackad
  • Färg: vit
  • Utan utandningsventil
Säkerhetsfunktioner
  • Certifierad FFP1 ansiktsmask enligt EN 149
  • D-etikett (dolomitdammtest godkänt): maximal andningsförmåga även med riktigt höga dammnivåer
  • Kan inte återanvändas
Komfortfunktioner
  • Flexibel och justerbar näsklämma
  • Mjuk tätningsläpp garanterar en säker, bekväm förseglad position av masken
  • Mjuka materialkanter för hög bärkomfort
  • Justerbart huvudband ger enkel hantering och bekväm passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 149 (D-märkt)
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp Partiklar
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek Regelbunden
Med utandningsventil Ja
Filtereffektivitet FFP1