Läs mer
uvex Vikbar platt mask silv-Air Premium 5110 FFP1
Produktkod. 17512975 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Regelbunden
Produktkod. Storlek
17512975 Regelbunden
1 options
Produktkod. 17512975 Leverantör uvex Leverantörsnummer 8765110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.00 SEK
    579.56 SEK / Paket med 15
    Save 7.44 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 29-10-2026
Silv-Airs premiumproduktlinje består av klassiska, vita hopfällbara andningsskydd som anpassar sig till olika ansiktsformer. Pannbandet och den integrerade tätningsläppen i alla skyddsklasser gör att maskerna är lätta att sätta på korrekt och gör dem bekväma att bära, även under längre perioder.
Allmänna funktioner
  • Partikelfiltrerande vikmask med utandningsventil
  • Individuellt förpackad
  • Färg: vit
  • Finns även utan utandningsventil
Säkerhetsfunktioner
  • Certifierad FFP1 ansiktsmask enligt EN 149:2001+A1:2009
  • D-etikett (dolomitdammtest godkänt): maximal andningsförmåga även med riktigt höga dammnivåer
  • Kan inte återanvändas
Komfortfunktioner
  • Utandningsventil minskar andningsmotstånd och uppbyggnad av värme och fukt i masken
  • Flexibel och justerbar näsklämma
  • Mjuk tätningsläpp garanterar en säker, bekväm förseglad position av masken
  • Mjuka materialkanter för hög bärkomfort
  • Justerbart huvudband ger enkel hantering och bekväm passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 149 (D-märkt)
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp Partiklar
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek Regelbunden
Med utandningsventil Ja
Filtereffektivitet FFP1