Läs mer
uvex Vikbar platt mask silv-Air Premium 5200 FFP2
Handla allt Uvex Produkter
:
Filtertyp: FFP2
Beskrivning
Allmänna funktioner
- Partikelfiltrerande vikmask
- Individuellt förpackad
- Färg: vit
- Finns även utan utandningsventil
Säkerhetsfunktioner
- Certifierad FFP1 ansiktsmask enligt EN 149:2001+A1:2009
- D-etikett (dolomitdammtest godkänt): maximal andningsförmåga även med riktigt höga dammnivåer
- Kan inte återanvändas
Komfortfunktioner
- Flexibel och justerbar näsklämma
- Mjuk tätningsläpp garanterar en säker, bekväm förseglad position av masken
- Mjuka materialkanter för hög bärkomfort
- Justerbart huvudband ger enkel hantering och bekväm passform
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 149 (D-märkt) |
| Färg | Vitt |
| Designtyp | 3-panel |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Filtertyp | FFP2 skyddsnivå |
| Material | Polypropen, polyester |
| Produkttyp | Platt-vikt partikelrespirator |
| Storlek | Regelbunden |
| Med utandningsventil | Nej |
| Filtereffektivitet | FFP2 |
| Visa mer |