Läs mer
uvex Vikbar platt mask silv-Air Premium 5320+ FFP3
Produktkod. 17502985 Handla allt Uvex Produkter
:
Filtertyp: FFP3
Produktkod. 17502985
Brand: uvex 8765321
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silv-Air premium+ produktlinjen består av klassiska hopfällbara andningsskydd som anpassar sig till olika ansiktsformer som passar perfekt till större ansiktsformer. Pannbandet och den integrerade tätningsläppen i alla skyddsklasser gör att maskerna är lätta att sätta på korrekt och gör dem bekväma att bära, även under längre perioder.
Allmänna funktioner
  • Individuellt förpackad
  • Färg: grå
  • Med utandningsventil
Säkerhetsfunktioner
  • Certifierad FFP3 ansiktsmask enligt EN 149
  • D-etikett (dolomitdammtest godkänt): maximal andningsförmåga även med riktigt höga dammnivåer
  • Ytterligare aktivt kolfilter mot lukt, gaser och ångor under tröskelvärdet
  • Kan inte återanvändas
Komfortfunktioner
  • Utandningsventil för att minska utandningsmotståndet och för att minska värme och fukt inuti masken
  • Mjuk tätningsläpp i näsområdet garanterar en säker, bekväm förseglad position av masken
  • Justerbart huvudband ger enkel hantering och bekväm passform
  • Flexibel och justerbar näsklämma
  • Mjuka materialkanter för hög bärkomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 149 (D-märkt)
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP3
Material Polypropen, polyester
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek Regelbunden
Med utandningsventil Ja
Filtereffektivitet FFP3