Läs mer
Heathrow Scientific™ Vik- och snäpprörstativ, 60-brunnar
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Färg:
Gult
Beskrivning
- 5-15 ml rör, 60 brunnar (16 mm brunns diameter)
- Polypropenställ levereras platt i ett stycke
- Kan användas i vattenbad
- Öppet koncept gör att prover kan inkuberas vid samma temperatur
- Rackdesign är optimal för rörstabilitet
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rörställ |
| Beskrivning | Vik och Snap Tube Rack |
| Array | 5 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gult |
| Håller | Rör |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 1 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | 2 nivåer |
| Visa mer |