Beskrivning
- Kompatibel med 5-30 ml provrör
- Polypropenställ levereras platt i ett stycke
- Lätt att montera, helt enkelt vika ihop och knäppa ihop
- Öppen design gör att prover kan inkuberas vid samma temperatur
- Rackdesign är optimerad för rörstabilitet
- Kan användas i vattenbad
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Vik och Snap Tube Rack |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Rör (5 till 30 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 60 |
| Form | Rektangulära, rundade hörn |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Provrörshållning |
| Visa mer |