Läs mer
Heathrow Scientific™ Vik och Snap Rörställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16253812 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Positioner:
40
60
90
Färg:
Blått
Gult
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner Färg Förpackningsstorlek
16253812 40 Gult -
16223812 40 Blått -
16233812 40 Rött -
16243812 40 Vitt -
16203822 60 Blått -
16213822 60 Rött -
16223822 60 Vitt -
16263812 90 Blått -
16273812 90 Rött -
16283812 90 Vitt -
16293812 90 Gult Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 16253812 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS243071Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 SEK
    127.07 SEK / Paket med 1
    Save 18.93 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fold and Snap Tube Racks är en ekonomisk och hållbar lösning för förvaring av provrör.
  • Kompatibel med 5-30 ml provrör
  • Polypropenställ levereras platt i ett stycke
  • Lätt att montera, helt enkelt vika ihop och knäppa ihop
  • Öppen design gör att prover kan inkuberas vid samma temperatur
  • Rackdesign är optimerad för rörstabilitet
  • Kan användas i vattenbad
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Beskrivning Vik och Snap Tube Rack
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gult
Håller Rör (5 till 30 ml)
Material Polypropen
Positioner 40
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Provrörshållning
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Storlek 9,8 x 4,2 x 2,8 tum.
Mått (L x B x H) 9,8 x 4,2 x 2,8 tum.
Längd (metrisk) 24.9 cm
Längd (engelska) 9,8 tum
Bredd (engelska) 4,2 tum.
Höjd (engelska) 2,8 tum
Diameter (metrisk) Well 20 mm
Vikt (engelska) 0.35 lb.
Produkttyp Rörställ
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 7.2 cm
Array 4 x 10
Bredd (metrisk) 10.8 cm