Läs mer
Kimberly-Clark™ Aquarius™ Vikt handduksautomat
Produktkod. 15294149
Change view
Montering:
Väggfäste
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Montering Förpackningsstorlek
15294149 Väggfäste Varje
1 options
Produktkod. 15294149 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6945
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.00 SEK
    277.81 SEK / Paket med 1
    Save 637.19 SEK
    69% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Dispenserar ihopvikta handdukar utan att behöva röra vid dispensern. Aquarius™ Vikt handduksautomat inkluderar ett dolt lås för påfyllning och ett anpassningsbart fönster för att mäta påfyllningsbehov.
  • Ett problemfritt underhåll håller nere kostnaderna i områden med tung användning
  • Snygg och modern design med en vit, högblank, lättstädad finish
  • Dolt lås för påfyllning
  • Anpassningsbart fönster för att mäta påfyllningsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vikt handduksautomat
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 39.9 x 26.5 x 13.6 cm
Längd (engelska) 10,7 tum
Längd (metrisk) 39.9 cm
Bredd (engelska) 10,4 tum
Bredd (metrisk) 26.5 cm
Höjd (engelska) 5,4 tum
Höjd (metrisk) 13.6 cm
Håller Torkar
Material Plast
Montering Väggfäste
Antal fack 1
Produktstil Gångjärnsförsett lock med frontöppning
För användning med (applikation) För att minska kontamineringen
Kvantitet 1 st