Läs mer
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Vikta handdukar
Produktkod. 10771283
Change view
Mått (L x B):
25 x 21 cm
Lager:
2-lagers
Produktkod. Mått (L x B) Lager
10771283 25 x 21 cm 2-lagers
1 options
Produktkod. 10771283 Leverantör ZVG Zellstoff Vertrieb™ Leverantörsnummer 1542204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.40 SEK
    371.82 SEK / Paket med 3200
    Save 108.58 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda ZVG Zellstoff Vertrieb™ Vikta handdukar i antingen 2-lagers eller 3-lagers vikta pappersformer. De finns också i olika storlekar, kvantiteter och färger.
  • ZetForm ™l pappershanddukssystem
  • Olika färger
  • Olika tjocklekar
Specifikationer
Produkttyp Vikt handduk
Längd (metrisk) 25 cm
Bredd (metrisk) 21 cm
Material Syntetfiber
Mått (L x B) 25 x 21 cm
Lager 2-lagers