Läs mer
MULTIROIR Fällbar vagn
Produktkod. 17256850
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
250/300 kg
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk)
17256850 250/300 kg
1 options
Produktkod. 17256850 Leverantör MULTIROIR Leverantörsnummer 65022
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Fällbar vagn
  • Förstärkt PP topp, 35 mm tjock
  • Tysta hjul diam 100 mm
  • 2 fasta hjul och 2 svängbara hjul med broms
  • Lastkapacitet 250/300 kg
  • Liten modell idealisk för 600 x 400 europacontainrar
  • Levereras demonterad, lätt att montera
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 250/300 kg
Färg Svart
Mått (L x B) 74 x 50 cm
För användning med (applikation) Transportera alla typer av produkter
För användning med (utrustning) För 600 x 400 Europacontainrar
Vikt (metrisk) 250 kg