Läs mer
Slice™ Folding Utility Knife
Produktkod. 16473639
Change view
Färg:
Svart/Orange
Produktkod. Färg
16473639 Svart/Orange
1 options
Produktkod. 16473639 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10562
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slice™ Folding Utility Knife är en kraftig kniv med finger-friendly™ blad som är säkert att vidröra och skär effektivt.
  • Kraftig brukskniv kombinerar styrka och säkerhet
  • Har en finger-friendly™ slipa unikt för Slice™ vilket innebär att den är säker att röra vid samtidigt som den skär material effektivt.
  • Bekväm fingerögla för säkra och kontrollerade klipp
  • Utan verktygsbladsbyte
  • Snabblås
  • Inkluderar en bältesklämma
  • Skickas med ett säkerhetsblad med rundad spets, men är kompatibelt med ett valfritt spetsblad.
  • Bladen är kemiskt inerta, icke-magnetiska, icke-ledande och rostar aldrig.
  • Installerad bladtyp: Rundad spets
  • Slitstarkt metallhandtag
  • Ambidextrous design
  • Färre bladbyten minskar skador och lägre kostnader
  • Gnistfritt, icke-ledande, icke-magnetiskt blad
  • Kemiskt inert blad rostar aldrig
  • Olje- och smörjmedelsfritt blad
  • Blad av 100 procent zirkoniumoxid
  • Kompatibla blad: 10526, 10528
  • Utan verktygsbladsbyte
Specifikationer
Produkttyp Utility Kniv
För användning med (utrustning) 10526, 10528 blad
Längd (engelska) 4,33 tum
Längd (metrisk) 110 mm
Material Kolstål, aluminium, polyamid, rostfritt stål, zirkoniumoxid
Färg Svart/Orange
För användning med (applikation) Industriell skärning
Inkluderar 1 rundad spets keramisk 10526 blad
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (engelska) 5,91 oz.
Vikt (metrisk) 167.5 g
Bredd (engelska) 1.30 tum.
Bredd (metrisk) 33 mm