Läs mer
Folsyra, 95–102 %
Produktkod. 15455239
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455239 100 g 100g
15435239 5 g 5g
15445239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15455239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62937.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441,404 g/mol
Folsyra och dess derivat är viktiga förmedlare av en-kolsmetabolism i celler. Det är särskilt viktigt för att underlätta snabb celldelning och tillväxt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-30-3
Molekylformel C19H19N7O6
Molekylvikt (g/mol) 441.404
MDL-nummer MFCD00079305
InChI-nyckel OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-lH-pteridin-6-yl)metylamino]bensoyl]amino]pentandisyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Folic acid
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 100781
Löslighetsinformation Soluble in water (1.6mg/ml),1 M NaOH (50mg/ml),methanol (slightly),diluted acids,and alkaline solutions.
Formel vikt 441.41
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.