Läs mer
folsyra,≥ 95 %
Produktkod. 11435162 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435162 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11435162 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219466525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    1472.23 SEK / 25g
    Save 77.77 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Folic Acid
CAS 59-30-3
Färg Gul till orange
Molekylformel C19H19N7O6
Kvantitet 25 g
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
InChI-nyckel OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-lH-pteridin-6-yl)metylamino]bensoyl]amino]pentandisyra
Molekylvikt (g/mol) 441.404
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
Formel vikt 441.4
Procent renhet ≥95%
Fysisk form Pulver