missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

folsyra,≥ 95 %, cellkulturreagenskvalitet, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4589753 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425162 5 g 5g
11445162 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11425162 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219466505

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 59-30-3
Molekylformel C19H19N7O6
Molekylvikt (g/mol) 441.40
InChI-nyckel OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470

Specifikationer

Kvantitet 5 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.