Läs mer
folsyra,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11448080 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448080 5 g 5g
11458080 10 g 10g
11468080 25 g 25g
11478080 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11448080 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210172505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 SEK
    467.38 SEK / 5g
    Save 23.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Kemiska identifierare
CAS 59-30-3
Molekylformel C19H19N7O6
Molekylvikt (g/mol) 441.404
InChI-nyckel OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-lH-pteridin-6-yl)metylamino]bensoyl]amino]pentandisyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Folic acid
Färg Gul till orange
Analysprocentintervall ≥95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 441.4
Fysisk form Pulver