Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Folsyra, 97%, ren
Produktkod. 10752485 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 10752485
Brand: Thermo Scientific Chemicals 216632500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441.4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-30-3
Molekylformel C19H19N7O6
Molekylvikt (g/mol) 441.4
MDL-nummer MFCD00079305
InChI-nyckel OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-lH-pteridin-6-yl)metylamino]bensoyl]amino]pentandisyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Folic acid
Namnnotering Pure
Smältpunkt 250.0°C
Färg Gul till orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 4248
Specifikt rotationsförhållande + 20.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Specifik rotation + 20.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.6mg/l (25°C). Other solubilities: soluble to about 1% in boiling water,soluble in diluted acids and alkalis,soluble in hot diluted hcl and h2so4,relatively soluble in acetic acid,phenol,pyridin,of alkali hydroxides and ca
Formel vikt 441.4
Procent renhet 97%
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.