Läs mer
folsyra, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453539
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453539 100 g 100g
15443539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60833.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 59-30-3 | C19H19N7O6 | 441.404 g/mol
Vitamin B9. Ett B-komplex vitamin som är nödvändigt för kroppen att producera röda blodkropparFolsyra fungerar som ett vitamin (hematopoetisk), ett näringstillskott och kostbehov för fjäderfä. Det spelar också en viktig roll i bildandet av S-adenosylmetionin och i syntesen och reparationen av DNA och RNA. Vidare fungerar det som ett viktigt vitamin för erytropoes. Det används också vid behandling av metanolförgiftning. Utöver detta används det för behandling och förebyggande av folatbrist och megaloblastisk anemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Vitamin B9. Ett B-komplex vitamin som är nödvändigt för kroppen att producera röda blodkropparFolsyra fungerar som ett vitamin (hematopoetisk), ett näringstillskott och kostbehov för fjäderfä. Det spelar också en viktig roll i bildandet av S-adenosylmetionin och i syntesen och reparationen av DNA och RNA. Vidare fungerar det som ett viktigt vitamin för erytropoes. Det används också vid behandling av metanolförgiftning. Utöver detta används det för behandling och förebyggande av folatbrist och megaloblastisk anemi.
Löslighet
Löslig i natriumhydroxid, ättiksyra, fenol, pyridin, alkalihydroxider, karbonater, varm utspädd saltsyra och svavelsyra. Något löslig i vatten, metanol, etanol och butanol. Olösligt i aceton, kloroform, eter och bensen.
Noter
Ljus- och värmekänslig. Inkompatibel med tungmetalljoner, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-30-3
Molekylformel C19H19N7O6
Molekylvikt (g/mol) 441.404
MDL-nummer MFCD00079305
InChI-nyckel OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-lH-pteridin-6-yl)metylamino]bensoyl]amino]pentandisyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Folic acid
Färg Gul till orange
Kvantitet 100 g
Beilstein 100781
Merck Index 14,4221
Löslighetsinformation Soluble in sodium hydroxide,acetic acid,phenol,pyridine,alkali hydroxides,carbonates,hot dilute hydrochloric acid and sulfuric acid. Slightly soluble in water,methanol,ethanol and butanol. Insoluble in acetone,chloroform,ether and benzene.
Formel vikt 441.41
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.