Läs mer
Folic Acid-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Folic Acid-d2 |
| CAS | 69022-87-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19H17D2N7O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl-d2]amino]benzoyl]- (9CI), [9,9-2H]Folic acid, N-[4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl-d2]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, Folic acid-d2, Folic acid D2 (aminomethylene-D2), Vitamin B9-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1/i7D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)c2cnc3NC(=NC(=O)c3n2)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 443.41 |
| Procent renhet | >95 |