Läs mer
Folsyradihydrat, 97 %
Produktkod. 11492477
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492477 100 g 100g
11482477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14300.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75708-92-8 | C19H23N7O8 | 477,434 g/mol
Vitamin B9. Ett B-komplex vitamin som är nödvändigt för att kroppen ska producera röda blodkropparFolsyradehydrat används för att bilda icke-kovalenta komplex med polyetylenimin. Det används för leverans av gener, som finner tillämpning i genterapi. Det är ett B-komplex vitamin som är nödvändigt för att kroppen ska kunna producera röda blodkroppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Vitamin B9. Ett B-komplex vitamin som är nödvändigt för att kroppen ska producera röda blodkropparFolsyradehydrat används för att bilda icke-kovalenta komplex med polyetylenimin. Det används för leverans av gener, som finner tillämpning i genterapi. Det är ett B-komplex vitamin som är nödvändigt för att kroppen ska kunna producera röda blodkroppar.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75708-92-8
Molekylformel C19H23N7O8
Molekylvikt (g/mol) 477.434
MDL-nummer MFCD00079305
InChI-nyckel ODYNNYOEHBJUQP-LTCKWSDVSA-N
Synonym folic acid dihydrate, unii-0s1t5c0jzl, 0s1t5c0jzl, pubchem18447, l-glutamic acid, n-4-2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl methyl amino benzoyl-, dihydrate, l-glutamic acid, n-4-2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl methyl amino benzoyl-, hydrate 1:2, folicacid,vitaminmorvitaminbc,vitaminm,pteglu, 2s-2-4-2-amino-4-hydroxypteridin-6-yl methyl amino phenyl formamido pentanedioic acid dihydrate, s-2-4-2-amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl methyl amino benzamido pentanedioic acid dihydrate
PubChem CID 16211651
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-lH-pteridin-6-yl)metylamino]bensoyl]amino]pentandisyra;dihydrat
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Folic acid dihydrate
Smältpunkt ∼250 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 100781
Merck Index 14,4221
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Optisk rotation +18° (c=0,5 i 0,1 N NaOH)
Formel vikt 477,44 (441,40 Vattenfria källor)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.