Läs mer
Folic Acid, Fisher BioReagents
Produktkod. 11443074
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11443074 5 g Amber Glass 5g
11423074 10 g Amber Glass 10g
11433074 25 g Amber Glass 25g
10637165 100 g Amber Glass 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11443074 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP25195
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Folic Acid is used in cell culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-30-3
Molekylformel C19H19N7O6
Molekylvikt (g/mol) 441.404
InChI-nyckel OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Folic Acid
Smältpunkt 250°C
Färg Yellow to Orange
Densitet 1.59g/cm³
pH 4.0 to 4.8
Tändningsrester 0.3% max.
Förlust vid torkning 8.5% max.
Analysprocentintervall ≥95.0 %
Förpackning Amber Glass
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 4248
Formel vikt 441.39
Procent renhet 95.0% min.
Fysisk form Powder or Solid