Läs mer
Folsyra, Mikromol™
Beskrivning
Folsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Folic Acid |
| CAS | 59-30-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Folic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H19 N7 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Folic Acid, N-[4-[[(2-Amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, Acifolic, Aspol, Cytofol, Dosfolat B activ, Folacid, Folacin, Folbal, Folcidin, Foldine, Folettes, Foliamin, Folicet, Folipac, Folovit, Folsan, Folsaure, Folsav, Folvite, Incafolic, Liver Lactobacillus casei factor, Millafol, NSC 3073, PGA, Pteroyl-L-glutamic acid, Pteroyl-L-monoglutamic acid, Pteroylglutamic acid, Pteroylmonoglutamic acid, Vitamin Bc, Vitamin Be, Vitamin M |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cnc2N1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)metylamino]benzoyl]amino]pentanedioinsyra |
| Visa mer |