Läs mer
Folic Acid NHS Ester (gamma : alpha =2 :1), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Folic Acid NHS Ester |
| CAS | 153445-05-7 |
| Molekylformel | C23 H22 N8 O8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22N8O8/c24-23-29-19-18(21(36)30-23)27-13(10-26-19)9-25-12-3-1-11(2-4-12)20(35)28-14(22(37)38)5-8-17(34)39-31-15(32)6-7-16(31)33/h1-4,10,14,25H,5-9H2,(H,28,35)(H,37,38)(H3,24,26,29,30,36)/t14-/m0/s1 |
| LEDER | O=C1C2=NC(CNC3=CC=C(C(N[C@H](C(O)=O)CCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O)=O)C=C3)=CNC2=NC(N)=N1 |
| IUPAC-namn | (S)-2-(4-(((2-amino-4-oxo-4,8-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)-5-((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-5-oxopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 538.47 |
| Formel vikt | 538.16 |