Läs mer
Folsyra, TRC
Produktkod. 30010599
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010599 100 g
17919164 1 g
17908504 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010599 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF680300100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-30-3
Molekylformel C19 H19 N7 O6
Molekylvikt (g/mol) 441.4
Synonym Folic Acid, N-[4-[[(2-Amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, Acifolic, Aspol, Cytofol, Dosfolat B activ, Folacid, Folacin, Folbal, Folcidin, Foldine, Folettes, Foliamin, Folicet, Folipac, Folovit, Folsan, Folsaure, Folsav, Folvite, Incafolic, Liver Lactobacillus casei factor, Millafol, NSC 3073, PGA, Pteroyl-L-glutamic acid, Pteroyl-L-monoglutamic acid, Pteroylglutamic acid, Pteroylmonoglutamic acid, Vitamin Bc, Vitamin Be, Vitamin M
IUPAC-namn (2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)metylamino]benzoyl]amino]pentanedioinsyra
LEDER NC1=NC(=O)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)cnc2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Folic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
Kvantitet 100 g
Formel vikt 441.1397
Procent renhet >95%