Läs mer
Folin och Ciocalteus fenolreagens, 2.0N, MP Biomedicals
Produktkod. 11431092 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431092 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11431092 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219518690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 SEK
    1694.23 SEK / 500ml
    Save 415.77 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Folin and Ciocalteu's phenol reagent is used in the Lowry method for determining protein concentration and as a spray reagent in chromatographic procedures.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Folin and Ciocalteu's Phenol Reagent
Namnnotering 2.0N
CAS 10102-25-7, 10102-40-6, 7647-01-0, 10213-10-2, 7664-38-2
Kvantitet 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Folin and Ciocalteu's Phenol Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium Sulfate Monohydrate, hydrochloric acid, Sodium Tungstate, Dihydrate, ACS, phosphoric acid