Learn More
Folinic acid calcium, MedChemExpress
Product Code. p-200099463
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 mg
500 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
Product Code. 16476266
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY13664
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Folinic acid calcium (Leucovorin calcium) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Folinic acid calcium (Leucovorin calcium) is a biological folic acid and is generally administered along with methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Specifica
Kemiskt namn eller material Folinic acid calcium
Fysisk form Solid
CAS 1492-18-8
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H21CaN7O7
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Leucovorin calcium Calcium folinate
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (97.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N[C@H](C([O-])=O)CCC([O-])=O)C(C=C1)=CC=C1NCC(N2C=O)CNC3=C2C(N=C(N)N3)=O.[Ca+2]
Molekylvikt (g/mol) 511.5
Formel vikt 511.5
Procent renhet 98.79%
Kvalitet Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato