Läs mer
Folinsyra, kalciumsalt, 99,4 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11464742 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
0.1 g
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
25mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464742 0.5 g 500mg
11444742 25 mg 25mg
11454742 0.1 g 100mg
11474742 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11464742 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219150490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6025.00 SEK
    5737.00 SEK / 500mg
    Save 288.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1492-18-8
Molekylformel C20H21CaN7O7
Molekylvikt (g/mol) 511.51
MDL-nummer MFCD00006704
InChI-nyckel KVUAALJSMIVURS-AEQORCIRNA-L
Synonym calcium folinate
PubChem CID 131675590
LEDER [Ca++].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)N2C=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Folinic acid, calcium salt
Färg Gult
Analysprocentintervall 0.994
Kvantitet 0.5 g
IUPAC-namn kalcium (2S)-2-[(4-{[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)metyl]amino}fenyl)formamido]pentandioat
Formel vikt 511.5
Fysisk form Pulver