Läs mer
Folinsyra, kalciumsalt, 99,4 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11474742 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
0.1 g
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
25mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474742 1 g 1g
11444742 25 mg 25mg
11454742 0.1 g 100mg
11464742 0.5 g 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11474742 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219150491
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
Molekylformel C20H21CaN7O7
Molekylvikt (g/mol) 511.51
MDL-nummer MFCD00006704
InChI-nyckel KVUAALJSMIVURS-AEQORCIRNA-L
Synonym calcium folinate
PubChem CID 131675590
LEDER [Ca++].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)N2C=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Folinic acid, calcium salt
Färg Gult
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn kalcium;(4S)-4-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)metylamino]bensoyl]amino]-5-hydroxi-5-oxopentanoat
Formel vikt 511.5
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Folinic Acid Calcium Salt, Pentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Folinic Acid CalciumSalt, Pentahydrate