Läs mer
Folinsyra, kalciumsaltpentahydrat, 95,0–105,0 %
Produktkod. 10751311 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10751311 1 g Glasflaska 1g
10411081 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10751311 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 230310010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 6035-45-6 | C20H21CaN7O7·5H2O | 601,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6035-45-6
Molekylformel C20H21CaN7O7·5H2O
Molekylvikt (g/mol) 601.58
MDL-nummer MFCD00149465
InChI-nyckel NPPBLUASYYNAIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym folinic acid calcium pentahydrate
PubChem CID 131674093
IUPAC-namn kalcium;4-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxido-7,8-dihydro-6H-pteridin-6-yl)metylamino]bensoyl]amino]-5-hydroxi-5-oxopentanoat;pentahydrat
LEDER C1C(N(C2=C(N1)N=C(N=C2[O-])N)C=O)CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)[O-])C(=O)O.O.O.O.O.O.[Ca+2]
Specifications
Kemiskt namn eller material Folinic acid, calcium salt pentahydrate
Namnnotering 95.0-105.0%
Smältpunkt 240,0 °C till 250,0 °C
Färg Vit-gul till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 4249
Specifik rotation +14.30
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig i vatten. Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
Formel vikt 601.58
Procent renhet 95 till 105 %
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.