Läs mer
Folinsyra kalciumsalt, TRC
Produktkod. 30135545
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135545 500 mg
30135024 250 mg
17951065 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135545 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF680320500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1492-18-8
Molekylformel C20 H21 N7 O7 . Ca
Molekylvikt (g/mol) 511.5
Synonym Calcium folinate, Calcium (2S)-2-[[4-[[[(6RS)-2-amino-5-formyl-4-oxo1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioate, Calcium 5-formyltetrahydrofolate, Calcium L-folinate, Calcium folinate, Calcium leucovorin, Folidan, Folinic acid calcium salt, Lederfoline, Leucovorin calcium, Leucovorin calcium salt, NSC 3590, Rescuvolin, Wellcovorin
IUPAC-namn kalcium; (2S)-2-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl)metylamino]benzoyl]amino]pentanedioat
LEDER [Ca+2].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])N2C=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Folinate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Formel vikt 511.1128
Procent renhet >95%