Läs mer
Folinic acid, MedChemExpress
Beskrivning
Folinic acid (Leucovorin) is a biological folic acid and is generally administered along with Methotrexate (MTX) as a rescue agent to decrease MTX-induced toxicity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Folinic acid |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 58-05-9 |
| Färg | Light Green |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23N7O7 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | leucovorin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (528.05 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |