Läs mer
Folitixorin (~80%) (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Folitixorin (mixture of diastereomers) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N7O6/c21-20-24-16-15(18(31)25-20)27-9-26(8-12(27)7-22-16)11-3-1-10(2-4-11)17(30)23-13(19(32)33)5-6-14(28)29/h1-4,12-13H,5-9H2,(H,23,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,22,24,25,31)/t12?,13-/m0/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 457.171 |
| Frakt skick | Dry ice |