Läs mer
Folpet 1000 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317578
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317578 1 ml
1 options
Produktkod. 30317578 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13890000AC1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Folpet
CAS 133-07-3
Analyt- eller komponentnamn Folpet
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H4 Cl3 N O2 S
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Acryptane, Cosan T, Dipet, Faltan, Folnit, Folpan, Folpel, Ftalan, Fungitrol 11, Intercide TMP, N-[(Trichloromethyl)thio]phthalimide, Orthofaltan 50, Orthophaltan, Phaltan, Phaltane, Phthaltan, Ryl, Sanfol, Spolacid, Trifol, Vinicoli
InChI formel InChI=1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
LEDER ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-(triklometylsulfanyl)isoindol-1,3-dol
Lösningsmedel eller matris Aceton
Molekylvikt (g/mol) 296.56
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 294,9028 g/mol